missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TRIM50C 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Product Code. 18591072 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
Förpackningsstorlek
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
18591072 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18591072 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals™ missing translation for 'supplierNo' H00378108T01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Quantity 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Zinc Finger
Target TRIM50C
Synonym MGC45440, TRIM50CTripartite motif-containing protein 50 C, tripartite motif containing 74, tripartite motif-containing 50 C, tripartite motif-containing 74, tripartite motif-containing protein 74
Gene Symbol TRIM74
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.