missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TSPAN8/TM4SF3 Antibody (INSERM patent anti-CO-029) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-28263-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TSPAN8/TM4SF3 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN8/TM4SF3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| TSPAN8/TM4SF3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| P19075 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| INSERM patent anti-CO-029 | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CO-029, tetraspanin 8, TM4SF3tspan-8, Transmembrane 4 superfamily member 3tetraspanin-8, Tspan-8, Tumor-associated antigen CO-029 | |
| TSPAN8 | |
| 1 mg | |
| Cancer | |
| 7103 | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido