missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TTC4 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18426AF350
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
TTC4 Polyclonal antibody specifically detects TTC4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| TTC4 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| DKFZp781B0622, FLJ41930, MGC5097, tetratricopeptide repeat domain 4, tetratricopeptide repeat protein 4, TPR repeat protein 4 | |
| Recognizes region between residues Between Between 1 and 50.. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 7268 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur