missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Tungsten Carbide Grinding Balls

Product Code. 10024751 Shop All Retsch Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
MM 200 and MM 301
MM 200 and MM 400
Planetary Ball Mill PM 400
Reaction Vials
Diameter (Metric):
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
missing translation for 'unitSize':
Each
Pack of 200
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. For Use With (Equipment) Diameter (Metric) missing translation for 'unitSize'
10024751 Reaction Vials 3 mm Pack of 200
10473802 MM 200 and MM 400 15 mm Each
10166641 Reaction Vials 4 mm Pack of 200
10166451 Planetary Ball Mill PM 400 40 mm Each
10509331 Planetary Ball Mill PM 400 30 mm Each
10298510 Planetary Ball Mill PM 400 20 mm Each
10416811 Planetary Ball Mill PM 400 10 mm Each
10401351 MM 200 and MM 301 7 mm Each
10569901 MM 200 and MM 301 12 mm Each
10512111 MM 200 and MM 301 5 mm Each
10156641 Reaction Vials 5 mm Pack of 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10024751 missing translation for 'mfr' RETSCH missing translation for 'supplierNo' 22.455.0006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 €
    213.03 € / Pack of 200
    Save 29.97 €
    12% Off
Estimated Shipment: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.