missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uranium Standard: U @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™

Product Code. 17907539
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17907539 250 mL 250mL
17978299 100 mL 100mL
17917909 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 17907539 missing translation for 'mfr' VHG Labs missing translation for 'supplierNo' VHGTUN250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Uranium Standard: U @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Uranium
CAS 7440-61-1
Methods ICP/ICP-MS
Analyte or Component Names Uranium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula U
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym U
InChI Formula InChI=1S/U
SMILES [U]
IUPAC Name uranium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 238.029
Quantity 250 mL
Formula Weight 238.051 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.