missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vadadustat, TRC

Product Code. 30135013
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30135013 25 mg 25mg
17910415 50 mg 50mg
17921245 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30135013 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV84953025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1000025-07-9
Molecular Formula C14 H11 Cl N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 306.7
Synonym Glycine, N-[[5-(3-chlorophenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]-, N-[[5-(3-Chlorophenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]glycine, 2-[[[5-(3-Chlorophenyl)-3-hydroxypyridin-2-yl]carbonyl]amino]acetic acid, AKB 6548, PG 1016548, Vadadustat
IUPAC Name 2-[[5-(3-chlorophenyl)-3-hydroxypyridine-2-carbonyl]amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ncc(cc1O)c2cccc(Cl)c2

Specifica

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H11ClN2O4/c15-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(18)13(16-6-9)14(21)17-7-12(19)20/h1-6,18H,7H2,(H,17,21)(H,19,20)
Formula Weight 306.0407
Chemical Name or Material Vadadustat
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.