missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinyl Acetate 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30323996
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30323996 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30323996 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09010383ME
Big Savings for Better Separation
Use promo code 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Vinylacetate
CAS 108-05-4
Analyte or Component Names Vinylacetate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Molecular Formula C4 H6 O2
Concentration 2000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
InChI Formula InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)OC=C
IUPAC Name ethenyl acetate
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Quantity 1 mL
Formula Weight 86.0368 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.