missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VU 0365114, MedChemExpress

Product Code. 16486847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16486847 5 mg 5mg
16485106 100 mg 100mg
16430497 50 mg 50mg
16414148 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16486847 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107651
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress VU 0365114 is a mAChR M5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 2.7 μM.

VU 0365114 is a mAChR M5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 2.7 μM.

Spezifikation

Chemical Name or Material VU 0365114
CAS 1208222-39-2
Color Orange
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H14F3NO3
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 77.5 mg/mL (195.04 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2C1=O)CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 397.35
Formula Weight 397.35
Percent Purity 99.41%
Grade Research
Physical Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.