missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VX-984, MedChemExpress

Product Code. 16417978
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16417978

Brand: Medchem Express HY19939S10mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.

VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.

Specifications

Chemical Name or Material VX-984
CAS 1476074-39-1
Purity Grade Notes Research
Physical Form Solid
Molecular Formula C23H21D2N7O
Color White
Synonym M9831
Solubility Information DMSO : 10 mg/mL (24.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=NC2=C([C@H](C)CNC3=CC(C4=C([2H])N=C(C)N=C4[2H])=NC=N3)C=CC=C12)NC
Industry Type Cancer-Kinase/protease
Molecular Weight (g/mol) 415.49
Quantity 10 mg
Formula Weight 415.49
Percent Purity 98.34%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt