missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YARS Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP1-86890

 View more versions of this product

Product Code. 18235298

  • 572.00 € / 0.10mL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

YARS Polyclonal specifically detects YARS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

YARS
Polyclonal
Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
CMTDIC, EC 6.1.1, EC 6.1.1.1, Tyrosyl--tRNA ligase, tyrosyl-tRNA synthetase, tyrosyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, TyrRS, YRStyrRS, YTStyrosine tRNA ligase 1, cytoplasmic
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of human YARS antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
YARS1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VLCNLKPQKMRGVESQGMLLCASIEGINRQVEPLDPPAGSAPGEHVFVKGYEKGQPDEELKPKKKVFEKLQADFKISEECIAQWKQTNFMTKLGSIS
0.1 mL
Signal Transduction
8565
Human, Mouse, Rat
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only