missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Z-Cys(Bzl)-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| InChI Formula | InChI=1S/C18H19NO4S/c20-17(21)16(13-24-12-15-9-5-2-6-10-15)19-18(22)23-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,22)(H,20,21)/t16-/m0/s1 |
| Quantity | 500 mg |
| Formula Weight | 345.1035 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Chemical Name or Material | Z-Cys(Bzl)-OH |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?