missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ ZNF354C Antibody (Macrogenics patent anti-KID3), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-28380-1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ZNF354C Monoclonal antibody specifically detects ZNF354C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| ZNF354C | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Q86Y25 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 30832 | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Macrogenics patent anti-KID3 | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| FLJ10390, ZFEND, zinc finger protein 358 | |
| KID3 | |
| 1 mg | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu