missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Syntrophin alpha 1 Monoclonal antibody specifically detects Syntrophin alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Syntrophin alpha 1 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1E1 |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 59 kDa dystrophin-associated protein A1 acidic component 1, dJ1187J4.5, LQT12, Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 1, SNT1alpha-1-syntrophin, syntrophin, alpha 1 (dystrophin-associated protein A1, 59kD, acidic component), syntrophin, alpha 1 (dystrophin-associated protein A1, 59kDa, acidic component), syntrophin-1, TACIP1acidic alpha 1 syntrophin |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human Syntrophin alpha 1 (1-505aa) purified from E. coli |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?