missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime), Mikromol™
Beschreibung
1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime) |
| CAS | 34523-34-7 |
| Analyte or Component Names | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C8 H9 N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone Oxime, Paracetamol Impurity G |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6- |
| SMILES | C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-[(Z)-N-hydroxy-C-methylcarbonimidoyl]phenol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?