missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(4-Isobutylphenyl)ethanol, Mikromol™
Description
1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol |
| CAS | 40150-92-3 |
| Analyte or Component Names | 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C12 H18 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)O |
| IUPAC Name | 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?