missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, Mikromol™

Product Code. 30051734
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30051734

Brand: Mikromol MM0315.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid
CAS 61886-17-7
Analyte or Component Names 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C19 H21 N O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Pethidine Hydrochloride Imp. F (EP), Pethidine Imp. F (EP), Isonipecotic acid, 1-benzyl-4-phenyl- (4CI), 1-Benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid, 4-Phenyl-1-phenylmethylpiperidine-4-carboxylic acid, NSC 80690, 4-Piperidinecarboxylic acid, 4-phenyl-1-(phenylmethyl)-, Imp. F (EP): 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, Pethidine Hydrochloride Impurity F, Pethidine Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C19H21NO2/c21-18(22)19(17-9-5-2-6-10-17)11-13-20(14-12-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10H,11-15H2,(H,21,22)
SMILES OC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
IUPAC Name 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 295.38
Quantity 25 mg
Formula Weight 295.1572 g/mol
Show More Show Less
Product Content Correction

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado