missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid (2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]acetic Acid), Mikromol™

Code produit 30049948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30049948 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30049948 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0698.230025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid (2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]acetic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid
CAS 162515-68-6
Analyte or Component Names 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C6 H10 O2 S
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC1(CS)CC1
IUPAC Name 2-[1-(sulfanylmethyl)cyclopropyl]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 146.21
Quantity 25 mg
Formula Weight 146.0402 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.