missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol, Mikromol™

Product Code. 30049691
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30049691 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30049691 Supplier Mikromol Supplier No. MM0461.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 2-Isopropyl-6-propylphenol
CAS 74663-48-2
Analyte or Component Names 2-Isopropyl-6-propylphenol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H18 O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol, Propofol Imp. O (EP), Propofol Impurity O
InChI Formula InChI=1S/C12H18O/c1-4-6-10-7-5-8-11(9(2)3)12(10)13/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3
SMILES CCCc1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC Name 2-propan-2-yl-6-propylphenol
Molecular Weight (g/mol) 178.27
Quantity 50 mg
Formula Weight 178.1358 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.