missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate, Mikromol™

Product Code. 17962566
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Conditionnement
17962566 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17962566 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0689.020025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
CAS 87141-87-5
Analyte or Component Names 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C7 H9 N2 O . C H3 O3 S
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O.CH4O3S/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(8)10;1-5(2,3)4/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H3,(H,2,3,4)
SMILES C[n+]1ccccc1C(=O)N.CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name methanesulfonate;1-methylpyridin-1-ium-2-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 232.26
Quantity 25 mg
Formula Weight 232.0518 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.