missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™

Code produit. 15482429
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15482429

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H64989.03

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 151504-80-2
Molecular Formula C7H3ClF3NO2
Molecular Weight (g/mol) 225.55
MDL Number MFCD00171532
InChI Key MOTWHSMEZCFDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-chloro-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-4-nitro-1-trifluoromethyl, pubchem4852, intermediates-zcf02158, 3-chloro-4-trifluoromethyl-nitrobenzene, 3-chloro-4-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, 2-chloranyl-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 2778985
IUPAC Name 2-chloro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)C(F)(F)F

Spécification

Color Colorless to Yellow
Quantity 1 g
Beilstein 3311567
Formula Weight 225.55
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis