missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 98+%

Product Code. 11462748
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11462748 50 g 50g
11452748 10 g 10g
11329549 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11462748 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16737.18
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 454-92-2 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 454-92-2
Molecular Formula C8H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 190.12
MDL Number MFCD00002519
InChI Key FQXQBFUUVCDIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzoic acid, m-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid, 3-carboxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl benzoicacid, m-carboxybenzotrifluoride, a,a,a-trifluoro-m-toluic acid
PubChem CID 9963
ChEBI CHEBI:60695
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F

Spezifikation

Melting Point 103°C to 107°C
Boiling Point 237°C to 240°C
Quantity 50 g
Beilstein 2049239
Formula Weight 190.12
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.