missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2-Iodophenoxy)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10776725
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10776725 1 g Amber Glass Bottle 1g
10387154 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10776725 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC52211DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 906352-70-3
Molecular Formula C11H13IO2
Molecular Weight (g/mol) 304.127
MDL Number MFCD09064961
InChI Key ADTBIBCNKWWYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-2-iodophenoxy oxane, 4-2-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 21981312
IUPAC Name 4-(2-iodophenoxy)oxane
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2I

Specifica

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 304.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(2-Iodophenoxy)tetrahydropyran
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.