missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Description
6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| CAS | 88190-77-6 |
| Analyte or Component Names | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-14(17-12)15(19)20/h1-8,13H,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)C1=Nc2ccc(Cl)cc2C(N1)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 6-chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic acid |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?