missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ANKMY1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97343-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
ANKMY1 Polyclonal antibody specifically detects ANKMY1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| ANKMY1 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 | |
| ankyrin repeat and MYND domain containing 1, DKFZp686D20155, TSAL1, ZMYND13 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ANKMY1 fragment. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 51281 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto