missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arprinocid, Mikromol™

Product Code. 17962856
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17962856 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17962856 Supplier Mikromol Supplier No. MM3689.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Arprinocid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Arprinocid
CAS 55779-18-5
Analyte or Component Names Arprinocid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H9 Cl F N5
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
InChI Formula InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl
IUPAC Name 9-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]purin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 277.68
Quantity 250 mg
Formula Weight 277.0531 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.