missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
B-Raf Monoclonal antibody specifically detects B-Raf in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | B-Raf |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL4003 |
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 94 kDa B-raf protein, B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase (p94), B-RAF1, BRAF1MGC126806, EC 2.7.11.1, MGC138284, murine sarcoma viral (v-raf) oncogene homolog B1, NS7, p94, Proto-oncogene B-Raf, RAFB1, serine/threonine-protein kinase B-raf, v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1FLJ95109 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P15056, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?