missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B7-H2/ICOSLG Antibody (MM0103-19G23) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
195.00 € - 510.00 €
Spezifikation
| Antigen | B7-H2/ICOSLG |
|---|---|
| Clone | MM0103-19G23 |
| Concentration | LYOPH |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18030587
|
Novus Biologicals
NBP2-12047-0.025MG |
0.025 mg |
195.00 €
25µg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18045787
|
Novus Biologicals
NBP2-12047 |
0.1 mg |
510.00 €
0.10mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
B7-H2/ICOSLG Monoclonal specifically detects B7-H2/ICOSLG in Human samples. It is validated for Western Blot, Block/Neutralize.Spezifikation
| B7-H2/ICOSLG | |
| LYOPH | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Cycle and Replication | |
| O75144 | |
| 23308 | |
| Primary | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| MM0103-19G23 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| B7H2B7 homolog 2, B7-H2B7-related protein 1, B7RP1B7-like protein Gl50, B7RP-1LICOS, CD275, CD275 antigen, GL50transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand, ICOSL, ICOS-L, inducible T-cell co-stimulator ligand, KIAA0653ICOS ligand | |
| ICOSLG | |
| Protein G purified |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts