missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate (Butyl Flufenamate), Mikromol™

Product Code. 17973886
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17973886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17973886 Supplier Mikromol Supplier No. MM0105.02
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate (Butyl Flufenamate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate (Butyl Flufenamate)
CAS 67330-25-0
Analyte or Component Names Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate (Butyl Flufenamate)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C18 H18 F3 N O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Butyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-amino]benzoate, Etofenamate Imp. B (EP), Butyl Flufenamate, Etofenamate Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-2-3-11-24-17(23)15-9-4-5-10-16(15)22-14-8-6-7-13(12-14)18(19,20)21/h4-10,12,22H,2-3,11H2,1H3
SMILES CCCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC Name butyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate
Molecular Weight (g/mol) 337.34
Quantity 100 mg
Formula Weight 337.129 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.