missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD7 Antibody (CD7/8496R), Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP3-20469-20ug

 View more versions of this product

Product Code. 18655304

  • 287.00 € / 20µg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

CD7 Monoclonal antibody specifically detects CD7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

CD7
Monoclonal
0.2 mg/ml
Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
CD7 antigen, CD7 antigen (p41), CD7 molecule, GP40T-cell surface antigen Leu-9, LEU-9, T-cell antigen CD7, T-cell leukemia antigen, Tp40, TP41p41 protein
Recombinant fragment (around aa 72-175) of human CD7 protein (exact sequence is proprietary)
20 μg
Cytokine Research, Signal Transduction
924
Store at 4&drg;C. Do not freeze.
IgG κ
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CD7/8496R
Unconjugated
10mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato