missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Antibody (CL1529), R&D Systems™

Product Code. 18608625 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 μL
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18608625 25 μL 25µL
18173519 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18608625 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP23674325ul
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD8
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL1529
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Accession No. P01732
Gene Alias CD8, CD8a molecule, LEU2, p32
Gene Symbols CD8A
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:AASPTFLLYLSQNKPKAAEGLDTQRFSGKRLGDTFVLTLSDFRRENEGYYFCSALSNSIMYFSHFVPVFLPAKPTTTPAPRPPT
Purification Method Protein A purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 925
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Reconstitution Protein A purified
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.