missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
ATG5 Monoclonal antibody specifically detects ATG5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ATG5 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | ATG5/2492 |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | APG5, APG5 (Autophagy 5, S. Cerevisiae)-Like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5L, APG5-LIKE, ASP, ASPAPG5-LIKE, ATG5 Autophagy Related 5 Homolog, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Autophagy protein 5, Autophagy Related 5, HAPG5, SCAR25 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment of human ATG5 protein (around aa 1-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9H1Y0) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?