missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CHD3 Polyclonal antibody specifically detects CHD3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigen | CHD3 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ATP-dependent helicase CHD3, CHD-3, chromodomain helicase DNA binding protein 3, chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, hZFH, Mi-2 autoantigen 240 kDa protein, Mi-2a, Mi2-ALPHA, ZFH, Zinc finger helicase, zinc-finger helicase (Snf2-like) |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1900-2000 of human CHD3 (NP_001005273.1).,, Sequence:, ERSILSRLASKGTEPHPTPAYPPGPYATPPGYGAAFSAAPVGALAAAGANYSQMPAGSFITAATNGPPVLVKKEKEMVGALVSDGLDRKEPRAGEVICIDD |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?