missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chikungunya Virus Antibody (6A11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Marque: Novus Biologicals NBP2-53111-0.025mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Chikungunya Virus Monoclonal specifically detects Chikungunya Virus in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence.
Spécification
| Chikungunya virus | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Chikungunya | |
| Live Chikungunya Virus | |
| 0.025 mg | |
| Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 6A11 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu