missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorambucil, LoGiCal

Product Code. 30458554
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30458554 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30458554 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0821.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Chlorambucil
CAS 305-03-3
Analyte or Component Names Chlorambucil
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C14 H19 Cl2 N O2
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, Butyric acid, 4-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]- (8CI), 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic acid, 4-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butyric acid, Ambochlorin, Amboclorin, CB 1348, Chlorambucil, Chloraminophene, Chlorbutin, Chlorobutine, Ecloril, Leukeran, Leukeran Tablets, Linfolizin, Linfolysin, Lympholysin, NCI 3088, NSC 3088, gamma-[p-Bis(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid, gamma-[p-Di(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid
InChI Formula InChI=1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
Solution Type Neat
SMILES OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
IUPAC Name 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 304.21
Quantity 10 mg
Formula Weight 303.0793 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.