missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorotetracycline hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Chlortetracycline Hydrochloride |
| CAS | 64-72-2 |
| Analyte or Component Names | Chlortetracycline Hydrochloride |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C22 H23 Cl N2 O8 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Chlortetracycline Hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, 7-Chlorotetracycline monohydrochloride, Aureociclina, Aureocycline, Aureomycin hydrochloride, Aureomycin monohydrochloride, Aureovit 12C80, Aurofac 100, Biomycin hydrochloride, Chlortetracycline hydrochloride, Chlortetracyclinium chloride, Fermycin Soluble, Isphamycin, NSC 13252 |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7-,8-,15-,21-,22-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O |
| IUPAC Name | (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?