missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromogranin B Antibody (CL11404) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescrizione
Chromogranin B Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigen | Chromogranin B |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL11404 |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CgB, chromogranin B (secretogranin 1), Chromogranin-B, SCG1sgI, secretogranin B, Secretogranin I, secretogranin-1, SgI |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P05060, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?