missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Claudin-3 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence,Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
| Antigen | Claudin-3 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL13128 |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | Lyophilized in 5% Trehalose. |
| Gene Alias | C7orf1, claudin 3, claudin-3, Clostridium perfringens enterotoxin receptor 2, CPE-R 2, CPE-R2, CPETR2CPE-receptor 2, HRVP1, Rat ventral prostate.1 protein homolog, RVP1, ventral prostate.1 protein homolog, ventral prostate.1-like protein |
| Host Species | Mouse |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?