missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clidinium Bromide, LoGiCal

Product Code. 30461639
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30461639 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30461639 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1798.00

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Clidinium Bromide
CAS 3485-62-9
Analyte or Component Names Clidinium Bromide
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C22 H26 N O3 . Br
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Clidinium Bromide, 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1-methyl-, bromide (1:1), 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1-methyl-, bromide (9CI), 3-Hydroxy-1-methylquinuclidinium bromide, benzilate (6CI,7CI), Quinuclidinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, benzilate (8CI), 1-Methyl-3-(benziloyloxy)quinuclidinium bromide, 3-(Benziloyloxy)-1-methylquinuclidinium bromide, Clidinium bromide, Quarzan, Quarzan bromide, Ro 2-3773
InChI Formula InChI=1S/C22H26NO3.BrH/c1-23-14-12-17(13-15-23)20(16-23)26-21(24)22(25,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19;/h2-11,17,20,25H,12-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Solution Type Neat
SMILES [Br-].C[N+]12CCC(CC1)C(C2)OC(=O)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name (1-methyl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-yl) 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate;bromide
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 432.35
Quantity 10 mg
Formula Weight 431.1096 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.