missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CMBL Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Product Code. 30558678 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Unit Size:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30558678 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30558678 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347577

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CMBL Polyclonal antibody specifically detects CMBL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen CMBL
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA
Formulation PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Gene Alias carboxymethylenebutenolidase homolog, carboxymethylenebutenolidase homolog (Pseudomonas), carboxymethylenebutenolidase-like (Pseudomonas), EC 3.1, FLJ23617
Host Species Rabbit
Immunogen carboxymethylenebutenolidase homolog(Pseudomonas). (Uniprot# Q96DG6)
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline metabolism, Proteases & Other Enzymes
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 134147
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.