missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CPSF6 Polyclonal specifically detects CPSF6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Specifications
Specifications
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Conjugate | PE |
| Host Species | Rabbit |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Product Type | Antibody |
| Form | Purified |
| Isotype | IgG |
| Product Line | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?