missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CT45A1 Polyclonal antibody specifically detects CT45A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CT45A1 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Formulation | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| Gene Accession No. | Q8N7B7 |
| Gene Alias | Cancer/testis antigen 45-1, Cancer/testis antigen 45A1, cancer/testis antigen CT45-1, cancer/testis antigen family 45 member A1, cancer/testis antigen family 45, member A1, CT45, CT45.1, CT45-1XX-FW88277B6.1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: TEKVAVDPETVFKRPRECDSPSYQKRQRMALLARKQGAGDSLIAGSAMSK |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?