missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dabigatran, Mikromol™

Product Code. 30049206
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30049206

Brand: Mikromol MM3522.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Dabigatran
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material Dabigatran
CAS 211914-51-1
Analyte or Component Names Dabigatran
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C25 H25 N7 O3
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym BIBR 953, BIBR 953ZW, Dabigatran, N-[[2-[[[4-(aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-Alanine, N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine
InChI Formula InChI=1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)
SMILES Cn1c(CNc2ccc(cc2)C(=N)N)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4
IUPAC Name 3-[[2-[(4-carbamimidoylanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 471.51
Quantity 25 mg
Formula Weight 471.2019 g/mol
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis