missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DGK-delta Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™

Product Code. 18613191 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02mL
0.1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18613191 0.02 mL 0.02mL
18647220 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613191 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2922070.02ml

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

DGK-delta Polyclonal antibody specifically detects DGK-delta in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DGK-delta
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias 130 kDa diacylglycerol kinase, DAG kinase delta, dgkd-2, DGKdelta, DGK-delta, diacylglycerol kinase delta, diacylglycerol kinase, delta (130kD), diacylglycerol kinase, delta 130kDa, Diglyceride kinase delta, FLJ26930, KIAA0145EC 2.7.1.107
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 960-1140 of human DGKD (NP_690618.2). LPRPPSCSLHPEMLSEEEATQMDQFGQAAGVLIHSIREIAQSHRDMEQELAHAVNASSKSMDRVYGKPRTTEGLNCSFVLEMVNNFRALRSETELLLSGKMALQLDPPQKEQLGSALAEMDRQLRRLADTPWLCQSAEPGDEESVMLDLAKRSRSGKFRLVTKFKKEKNNKNKEAHSSLGA
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.02 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8527
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.