missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydrostreptomycin sesquisulfate 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Dihydrostreptomycin sulfate |
| CAS | 5490-27-7 |
| Analyte or Component Names | Dihydrostreptomycin sulfate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | 2 C21 H41 N7 O12 . 3 H2 O4 S |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Dihydrostreptomycin sulfate, bis[N,N'''-[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-[[5-deoxy-2-O-[2-deoxy-2-(methylamino)-α-l-glucopyranosyl]-3-C-(hydroxymethyl)-α-l-lyxofuranosyl]oxy]-2,5,6-trihydroxycyclohexane-1,3-diyl]diguanidine] trisulfate, D-Streptamine, O-2-deoxy-2-(methylamino)-α-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-(hydroxymethyl)-α-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N1,N3-bis(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:3), D-Streptamine, O-2-deoxy-2-(methylamino)-α-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-(hydroxymethyl)-α-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N,N'-bis(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:3) (salt) (9CI), Streptomycin, dihydro-, sulfate (2:3) (salt) (8CI), Didromycin, Didromycine, Dihydrostreptomycin 3/2 sulfate, Dihydrostreptomycin sesquisulfate, Double-mycin, Panstreptin, Sol-Mycin, Streptomagna |
| InChI Formula | InChI=1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1 |
| SMILES | CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]3NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]2(O)CO.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]5(O)CO.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?