missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DYM Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. p-200073532 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
25 μL
Unit Size:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18277292 100 μL 100µL
18625858 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18277292 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP255368

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DYM Polyclonal specifically detects DYM in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen DYM
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulation PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias DMCSMCFLJ20071, Dyggve-Melchior-Clausen syndrome protein, dymeclin, FLJ90130
Gene Symbols DYM
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RMMLEIINSCLTNSLHHNPNLVYALLYKRDLFEQFRTHPSFQDIMQNIDLVISFFSSRLLQAGAELSVERVLEIIKQGVVALPKDRLKKFPELKFKYV
Purification Method Affinity Purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54808
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.