missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EID1 Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18604526 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18604526 25 μL 25µL
18183119 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604526 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP24735525ul
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

EID1 Polyclonal specifically detects EID1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EID1
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias 21 kDa pRb-associated protein, C15orf3PTD014, CREBBP/EP300 inhibitor 1, CREBBP/EP300 inhibitory protein 1MGC138884, CRI1EP300-interacting inhibitor of differentiation 1, E1A-like inhibitor of differentiation 1, EID-1MGC138883, EP300 interacting inhibitor of differentiation 1, IRO45620, NB4 apoptosis related protein, Rb- and p300-binding protein EID-1, RBP21, retinoblastoma protein-associated protein
Gene Symbols EID1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MSEMAELSELYEESSDLQMDVMPGEGDLPQMEVGSGSRELSLRPSRSGAQQLEEEGPMEEEEAQPMAAPEGKRSLANGPNAGEQPGQVAGADFESED
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23741
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.