missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF1A Antibody, R&D Systems™

Product Code. 18606682 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Unit Size:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18606682 100 μg 100µL
18691955 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18606682 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298066100ul

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

EIF1A Polyclonal antibody specifically detects EIF1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EIF1A
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulation PBS (pH 7.0)
Gene Alias eIF-1A, EIF1AP1, eIF-4C, EIF4C, eukaryotic translation initiation factor 1A, X chromosome, eukaryotic translation initiation factor 1A, X-chromosomal, eukaryotic translation initiation factor 1A, Y chromosome, eukaryotic translation initiation factor 1A, Y-chromosomal, Eukaryotic translation initiation factor 4C, FLJ45762, Putative eukaryotic translation initiation factor 1A
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EIF1A fragment
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1964
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.