missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
ELAC2 Polyclonal specifically detects ELAC2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | ELAC2 |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ELAC2 fragment. |
| Primary or Secondary | Primary |
| Gene ID (Entrez) | 60528 |
| Target Species | Human |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Product Type | Antibody |
| Isotype | IgG |
| Product Line | Novus |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?