missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphA7 Antibody, Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™

Product Code. 18001148 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18001148 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18001148 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP298316AF647
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

EphA7 Polyclonal specifically detects EphA7 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EphA7
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EHK3, EHK-3, EK11, EPH homology kinase 3, Eph homology kinase-3, EPH receptor A7, EphA7, EPH-like kinase 11, ephrin type-A receptor 7, HEK11, receptor protein-tyrosine kinase HEK11, tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant EphA7 (Q61772-1; Met 1-Ile 556).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2045
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.