missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Estradiol Enanthate, Mikromol™
Description
Estradiol Enanthate
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Estradiol Enanthate |
| CAS | 4956-37-0 |
| Analyte or Component Names | Estradiol Enanthate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C25 H36 O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Estradiol Enanthate |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H36O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h9,11,16,20-23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC Name | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?